missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Phenanthrol, TRC

Artikelnummer. 30012236
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012236 2.5 mg 2.50 Milligramm
30009723 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012236 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2950102.5MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 605-87-8
Summenformel C14 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Synonym 3-Phenanthrenol, 3-Hydroxyphenanthrene, NSC 30984;
IUPAC-Name phenanthren-3-ol
SMILES Oc1ccc2ccc3ccccc3c2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyphenanthrene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9,15H
Formelmasse 194.0732
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.