Learn More
3-Penten-2-on, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397846 1 g 1 Gramm
11307856 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13031.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625-33-2 | C5H8O | 84.118 g/mol
3-Penten-2-one
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-penten-2-ein
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Basen, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-33-2
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00009290
InChI-Schlüssel LABTWGUMFABVFG-ONEGZZNKSA-N
Synonym z-pent-3-en-2-one, unii-w8xx21whyc, z-3-penten-2-one, w8xx21whyc, 3-penten-2-one, 3z-pent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, z, cis-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, cis
PubChem CID 637920
IUPAC-Name (E)-Pent-3-en-2-on
SMILES CC=CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Penten-2-one
Dichte 0.862
Siedepunkt 119°C to 121°C
Flammpunkt 21°C (69°F)
Geruch Pungent, Makes Eyes Water
Brechungsindex 1.4355
Menge 1 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1633505
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in Water
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch