missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Penten-1-yne (Mixture of cis/trans), TRC

Artikelnummer. 30178935
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30178935 100 mg 100 Milligramm
30178919 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30178935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP227430100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2206-23-7
Summenformel C5H6
Molekulargewicht (g/mol) 66.1
Synonym 2-Penten-4-yne, Propenylacetylene;
IUPAC-Name (E)-pent-3-en-1-yne
SMILES CC(=O)N[C@@H](C)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Penten-1-yne (Mixture of cis/trans)
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H6/c1-3-5-4-2/h1,4-5H,2H3/b5-4+
Formelmasse 66.047
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.