Learn More
3-Pentanon, TRC
Artikelnummer. 30409457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409457 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409457 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP27360025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pentanone
CAS 96-22-0
Summenformel C5 H10 O
Menge 25 g
Synonym 3-Pentanone, DEK, Diethyl ketone, Dimethylacetone, Ethyl ketone, Metacetone, Methacetone, NSC 8653, Propione, ZED 2EK, Pentan-3-one
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)CC
IUPAC-Name Pentan-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Formelmasse 86.0732