Learn More
3-Pentanon, ReagentPlus™, ≥99.0 % (GC), Honeywell™
Artikelnummer. 15621190 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 L
2.5 L
20 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
20 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15621190 100 ml 100 Milliliter
15671190 500 mL 500 Milliliter
15641190 1 L 1 Liter
15651190 2.5 L 2.50 Liter
15661190 20 l 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15621190 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 127604100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99.0 % (GC)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-22-0
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00009320
InChI-Schlüssel FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Pentanon, Diethylketon, Propion, Ethylketon, Dimethylaceton, Metaceton, Ethylpropionyl, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC-Name Pentan-3-on
SMILES CCC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pentanon
Schmelzpunkt -39 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.813 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 102 °C
Flammpunkt 7 °C (44.6 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2COCH2CH3
Brechungsindex n20/D 1.392 (Lit.)
Menge 100 ml
UN-Nummer UN1156
Beilstein 635749
Löslichkeitsinformationen Leicht in Wasser löslich
Formelmasse 86.13 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 % (GC)
Güte ReagentPlus