Learn More
3-Pentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022486
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
96-22-0
C5H10O
86.13
MFCD00009320
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
7288
CHEBI:67886
Pentan-3-on
CCC(=O)CC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
96-22-0
C5H10O
86.13
MFCD00009320
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
7288
CHEBI:67886
Pentan-3-on
CCC(=O)CC
3-Pentanone is mainly used as a solvent in paint and a precursor to vitamin E. It is used as a reagent to synthesize ethyl 2-cyano-3,3-diethylacrylate by Knoevenagel condensation. It also shows anticonvulsant effect in several types of mouse seizure models. It serves as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Pentanon wird hauptsächlich als Lösungsmittel in der Farbe und als Vorprodukt von Vitamin E verwendet. Es wird als Reagenz zur Synthese von Ethyl2-Cyano-3,3-Diethylacrylat durch Knoevenagel-Kondensation verwendet. Es zeigt in mehreren Arten von Maus-Krampfanfall-Modellen eine krampflösende Wirkung. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ether und Carbonterachlorid. Schwer mischbar mit Ethanol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Pentanone
Schmelzpunkt -39°C
Dichte 0.812
Siedepunkt 102°C to 103°C
Flammpunkt 7°C (45°F)
Geruch Acetone-like
Brechungsindex 1.392
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1156
Beilstein 635749
Merck Index 14,3121
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether and carbonterachloride. Slightly miscible with ethanol and acetone.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99%