Learn More
3-Pentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428166
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428166 500 mL 500 Milliliter
11329459 100 mL -
11438166 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15297.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 96-22-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Pentanone is mainly used as a solvent in paint and a precursor to vitamin E. It is used as a reagent to synthesize ethyl 2-cyano-3,3-diethylacrylate by Knoevenagel condensation. It also shows anticonvulsant effect in several types of mouse seizure models. It serves as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Pentanon wird hauptsächlich als Lösungsmittel in der Farbe und als Vorprodukt von Vitamin E verwendet. Es wird als Reagenz zur Synthese von Ethyl2-Cyano-3,3-Diethylacrylat durch Knoevenagel-Kondensation verwendet. Es zeigt in mehreren Arten von Maus-Krampfanfall-Modellen eine krampflösende Wirkung. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ether und Carbonterachlorid. Schwer mischbar mit Ethanol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-22-0
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00009320
InChI-Schlüssel FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC-Name Pentan-3-on
SMILES CCC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pentanone
Schmelzpunkt -39°C
Dichte 0.812
Siedepunkt 102°C to 103°C
Flammpunkt 7°C (45°F)
Geruch Acetone-like
Brechungsindex 1.392
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1156
Beilstein 635749
Merck Index 14,3121
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether and carbonterachloride. Slightly miscible with ethanol and acetone.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Pentanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl ketone