Learn More
3-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10477710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10477710 25 g Glasflasche 25 Gramm
10193270 100 g Glasflasche 100 Gramm
10735241 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10477710 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129990250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 584-02-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-02-1
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00004574
InChI-Schlüssel AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanol, diethyl carbinol, sec-pentanol, pentanol-3, 3-pentyl alcohol, 3-hydroxypentane, unii-x4elc182i5, 1-ethyl-1-propanol, c2h5 2choh, isoamyl alcohol primary/secondary
PubChem CID 11428
ChEBI CHEBI:77519
IUPAC-Name Pentan-3-ol
SMILES CCC(CC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pentanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -75°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8150g/mL
Siedepunkt 114°C to 116°C
Flammpunkt 30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(OH)C2H5
Brechungsindex 1.4090 to 1.411
Menge 25 g
Beilstein 01, 385
Merck Index 15, 7232
Relative Dichte 0.815
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.5g/100mL (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Pentanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.