Learn More
3-(Pentafluorthio)Benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495997 5 g 5 Gramm
15485997 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33205.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401892-81-7
Summenformel C7H4ClF5OS
Molekulargewicht (g/mol) 266.61
MDL-Nummer MFCD03788522
InChI-Schlüssel IDHIADOQLRPGHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentafluorosulfanyl benzoyl chloride, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzoyl chloride, 3-pentafluorothio benzoyl chloride, 3-pentafluorosulfur benzoyl chloride, 3-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl benzoyl chloride, 3-pentafluoro-lambda6-sulfanyl benzoyl chloride
PubChem CID 2779213
IUPAC-Name 3-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzoylchlorid
SMILES FS(F)(F)(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 266.61
Reinheit (%) 97%