Learn More
3-(Pentafluorthio)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15407457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407457 1 g 1 Gramm
15417457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34499.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 833-96-5
Summenformel C7H5F5O2S
Molekulargewicht (g/mol) 248.167
MDL-Nummer MFCD03788519
InChI-Schlüssel AKFDIYXSRGLRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentafluorosulfanyl benzoic acid, 3-pentafluorothio benzoic acid, 3-sulfurpentafluorobenzoic acid, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 3-pentafluorosulfanylbenzoic acid, 3-carboxyphenylsulphur pentafluoride, 3-pentafluorosulphanyl benzoic acid, 3-pentafluoro-lambda6-sulfanyl benzoic acid, 3-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl benzoic acid, 3-pentafluoro-lambda6-sulphanyl benzoic acid
PubChem CID 2779209
IUPAC-Name 3-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)Benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Pentafluorothio)benzoic acid
Schmelzpunkt 159°C to 160°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 248.17
Reinheit (%) 97%