Learn More
3-(Pentafluorthio)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426667
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426667 1 g 1 Gramm
15498645 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33799.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1211520-62-5
Summenformel C6H4ClF5O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.658
MDL-Nummer MFCD16652436
InChI-Schlüssel NNEKBNJEZZMVHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentafluorosulfur benzenesulfonyl chloride, 3-pentafluorothio benzenesulfonyl chloride, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzenesulfonyl chloride, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-pentafluoro-lambda-sulfanyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 66523442
IUPAC-Name 3-(Pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Pentafluorothio)benzenesulfonyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 302.66
Reinheit (%) 97%