Learn More
TERUMO 3-teilige Spritzen
Artikelnummer. 17705049
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Anschlusstyp:
Konzentrischer Luer-Lock
Konzentrischer Luer-Lock-Anschluss
Luer-Konus, exzentrisch
Zentrisch, Luer-Lock-Anschluss
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Anschlusstyp Packungsgröße
17705049 10 mL Luer-Konus, exzentrisch 100 Stück
17142714 1 mL Konzentrischer Luer-Lock-Anschluss 100 Stück
17152714 3 mL Konzentrischer Luer-Lock 100 Stück
17162714 3 mL Zentrisch, Luer-Lock-Anschluss 100 Stück
17102724 5 mL Konzentrischer Luer-Lock-Anschluss 100 Stück
16207060 30 mL Konzentrischer Luer-Lock-Anschluss 25 Stück
16217060 30 mL Konzentrischer Luer-Lock 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17705049 Lieferant TERUMO Lieferanten-Nr. 8MDSS10ESE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Silikonisierung für optimale Kolbenbeweglichkeit
  • Jedes einzelne Detail ist das Ergebnis von Terumos langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet, die von Anwendern auf der ganzen Welt geschätzt wird.
  • Silikonisierung für optimale Kolbenbeweglichkeit
  • Die integrierte Dichtung gewährleistet einen festen und deutlichen Endanschlag.
  • Die übersichtliche Skala ermöglicht eine genaue Dosierung.
  • Transparentes Fass zur Visualisierung
  • Fingermulden zur Unterstützung einer einfachen Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Kolben)
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Latexfrei Ja
Produkttyp Spritze
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduierungen 0.2 mL
Volumen (metrisch) 10 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Subkutannadel
Anschlusstyp Luer-Konus, exzentrisch
Graduated Ja
Sterilität Steril