Learn More
3-(p-Toluenesulfonylamino)benzenboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392239
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392239 5 g 5 Gramm
11382239 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392239 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27236.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 796061-08-0
Summenformel C19H24BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 373.274
MDL-Nummer MFCD05663863
InChI-Schlüssel RGAZOXRZFCGICF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl benzenesulfonamide, 3-toluene-4-sulfonylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 3-p-toluenesulfonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 3-p-toluenesulfonylamino benzeneboronic acid pinacol ester, 3-toluene-4-sulfonylamino phenylboronic acid pinacol ester, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-p-tolueneulfonamide, 3-toluene-4-sulfonylamino phenylboronic acid,pinacol ester, 3-toluene-4-sulfonylamino phenyl boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 16217721
IUPAC-Name 4-methyl-N-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]benzolsulfonamid
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)NS(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(p-Toluenesulfonylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 164°C to 168°C
Menge 5 g
Formelmasse 373.27
Reinheit (%) 97%