missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Oxotetrahydrofuran, TRC

Artikelnummer. 30417470
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417470 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30417470 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO870480500MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 22929-52-8
Summenformel C4 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Synonym 4,5-Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydrofuran-3-one, Oxolan-3-one
IUPAC-Name oxolan-3-one
SMILES O=C1CCOC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Oxotetrahydrofuran
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Formelmasse 86.0368
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.