Learn More
3-Oxocyclopentanecarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Oxocyclopentanecarboxylic acid |
| CAS | 98-78-2 |
| Schmelzpunkt | 59°C to 62°C |
| Summenformel | C6H8O3 |
| MDL-Nummer | MFCD01320173 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-oxocyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclopentane-carboxylic acid, 3-oxo cyclopentane 1-carboxylic acid, 3-oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-carboxycyclopentanone, cyclopentanone-3-carboxylic acid, 3-oxo-cyclopentanecarboxylic acid, 3-ketocyclopentanecarboxylic acid, 3-cyclopentanone-1 r-carboxylic acid |
| InChI-Schlüssel | RDSNBKRWKBMPOP-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OC(=O)C1CCC(=O)C1 |
| IUPAC-Name | 3-Oxocyclopentan-1-carbonsäure |
| Mehr anzeigen |