missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Oxo-3,4-Dihydro-2H-Benzo[b][1,4]Oxazin-6-Carbonsäure, TRC

Artikelnummer. 30373697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373697 100 mg
30382058 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30373697 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE588758100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 134997-87-8
Summenformel C9H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 193.16
Synonym 3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Hydroxy-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid
IUPAC-Name 3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-6-Carboxylsäure
SMILES OC(=O)c1ccc2OCC(=O)Nc2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-6-carboxylic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO4/c11-8-4-14-7-2-1-5(9(12)13)3-6(7)10-8/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formelmasse 193.0375
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.