Learn More
3-Oxo-3-(2-Thienyl)propionitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424293
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424293 1 g 1 Gramm
11434293 5 g 5 Gramm
11444293 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424293 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10911.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 33898-90-7 | C7H5NOS | 151.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33898-90-7
Summenformel C7H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 151.18
MDL-Nummer MFCD00052586
InChI-Schlüssel XWWUQBHVRILEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thenoylacetonitrile, 3-oxo-3-thiophen-2-yl propanenitrile, 3-oxo-3-2-thienyl propanenitrile, 3-oxo-3-2-thienyl propionitrile, 2-thiophene-2-carbonyl acetonitrile, 3-oxo-3-thiophen-2-yl-propionitrile, 3-2-thienyl-3-oxopropanenitrile, pubchem8372, then-2-oylacetonitrile, acmc-1csfg
PubChem CID 141853
IUPAC-Name 3-Oxo-3-Thiophen-2-ylpropannitril
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxo-3- (2-thienyl)propionitrile
Schmelzpunkt 132°C to 136°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 111990
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 98%