Learn More
3-Oxetanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15239646 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15239646 5 g 5 Gramm
15229646 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15239646 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451200050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6704-31-0 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6704-31-0
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
InChI-Schlüssel ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanone, 1,3-epoxy-2-propanone, 3-oxooxetane, oxetane-3-one, oxetan-3-on, 1,3-epoxypropanone, pubchem15880, 3-oxentanone, acmc-209nxj, ksc358e8n
PubChem CID 15024254
IUPAC-Name Oxetan-3-eins
SMILES C1C(=O)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxetanone
Siedepunkt 140°C
Flammpunkt 26°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 72.06
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Oxetanone, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.