Learn More
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-2,4-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10663003 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10663003 1 g Glasflasche 1 Gramm
10562174 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10663003 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 370120010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5617-74-3 | C5H4O3 | 112.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5617-74-3
Summenformel C5H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
MDL-Nummer MFCD00126929
InChI-Schlüssel ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 1,2-cyclopropanedicarboxylic anhydride, oxabicyclohexanedione, pubchem18320, cyclopropane-1,2-dicarboxylic anhydride, 2,4-dioxo-3-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 3-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 3-oxabicyclo 3.1.0-hexane-2,4-dione, 3-oxa-bicyclo 3.1.0-hexane-2,4-dione
PubChem CID 2734721
IUPAC-Name 3-Oxabicyclo[3.1.0]Hexan-2,4-Dion
SMILES C1C2C1C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2, 4-dione
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54°C to 60°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 100°C to 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.