Learn More
3-Octen-2-one, TRC
Artikelnummer. 30422133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422133 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO4560051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Octen-2-one
CAS 1669-44-9
Summenformel C8H14O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
SMILES O=C(C=CCCCC)C
IUPAC-Name oct-3-en-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
Formelmasse 126.1045