Learn More
3-Okten-2-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427616 250 g 250 Gramm
11407616 10 g 10 Gramm
11417616 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427616 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14652.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1669-44-9 | C8H14O | 126.199 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1669-44-9
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00015565
InChI-Schlüssel ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
Synonym 3-octen-2-one, trans-3-octen-2-one, e-3-octen-2-one, 3e-3-octen-2-one, e-oct-3-en-2-one, unii-m26ah283xv, 3-octen-2-one, e, 3e-octen-2-one, 3e-oct-3-en-2-one, hex-1-enyl methyl ketone
PubChem CID 5363229
IUPAC-Name (E)-Oct-3-en-2-on
SMILES CCCCC=CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Octen-2-one
Dichte 0.85
Siedepunkt 60°C (16 mmHg)
Flammpunkt 54°C (129°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.448
Menge 250 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1742230
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 97%