Learn More
3-Octanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460043
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460043 25 g 25 Gramm
11470043 100 g 100 Gramm
11480043 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460043 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12113.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 106-68-3 | C8H16O | 128.215 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Octanon wurde verwendet, um die Wirkung des TiO2-Fotokatalysators auf die Rate und das Verhältnis der Produkte zu untersuchen, die bei der photokalytischen Oxidation von 3-Octanon erzeugt wurden. Verwendung als Aroma- und Duftinhaltsstoff.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-68-3
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.215
MDL-Nummer MFCD00009515
InChI-Schlüssel RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-octanone, ethyl amyl ketone, ethyl pentyl ketone, amyl ethyl ketone, n-octanone-3, ethyl n-amyl ketone, 3-oxooctane, ethyl n-pentyl ketone, ethyl n-amylketone, 3-octanone natural
PubChem CID 246728
ChEBI CHEBI:80946
IUPAC-Name Octan-3-on
SMILES CCCCCC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Octanone
Schmelzpunkt -23°C
Siedepunkt 167°C to 168°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1700021
Merck Index 14,6084
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Octanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl amyl ketone