Learn More
3-O-Methyl Quercetin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3',4',5,7-Tetrahydroxy-3-methoxyflavone |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H12O7/c1-22-16-14(21)13-11(20)5-8(17)6-12(13)23-15(16)7-2-3-9(18)10(19)4-7/h2-6,17-20H,1H3 |
| Formelmasse | 316.0583 |