Learn More
3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-Isopropylidene-alpha-D-Glucofuranose, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.094 |
| Siedepunkt | 140°C to 142°C |
| Brechungsindex | 1.4925 |
| Menge | 500 mg |
| Optische Drehung | −30° (c=1 in Ethanol) |
| Formelmasse | 350.41 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Öl |