missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Noradamantancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11442678
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442678 0.25 g 0.25 Gramm
11422678 1 g 1 Gramm
11432678 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11442678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16683.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 16200-53-6 | C10H14O2 | 166.22 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 16200-53-6
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00213463
InChI-Schlüssel RXUUYFUQAGICCD-NLZKFAMNSA-N
Synonym 3-noradamantanecarboxylic acid, 3-noradamantane carboxylic acid, octahydro-2,5-methanopentalene-3a-carboxylic acid, 2,5-methanopentalene-3a 1h-carboxylic acid, hexahydro, 3-noradamantancarboxylic acid, 3-noradamantanecarboxylicacid, rxuuyfuqagiccd-uhfffaoysa, 3-noradamantanecarboxylate nac, hexahydro-2,5-methano-pentalene-3a-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.0<3,7> nonane-3-carboxylic acid
PubChem CID 11887834
SMILES C1C2CC3CC1CC3(C2)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Noradamantanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 0.25 g
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.