Learn More
3-Nonen-2-on, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419386
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419386 10 g 10 Gramm
11429386 50 g 50 Gramm
11439386 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19084.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14309-57-0 | C9H16O | 140.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14309-57-0
Summenformel C9H16O
Molekulargewicht (g/mol) 140.23
MDL-Nummer MFCD00010241
InChI-Schlüssel HDKLIZDXVUCLHQ-BQYQJAHWSA-N
Synonym 3-nonen-2-one, trans-3-nonen-2-one, e-non-3-en-2-one, e-3-nonen-2-one, 3-nonen-2-one, 3e, 3e-3-nonen-2-one, 3e-non-3-en-2-one, unii-fr0k39of16, 3e-nonen-2-one, 3-nonen-2-one fhfi
PubChem CID 5317045
SMILES CCCCC\C=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nonen-2-one
Dichte 0.848
Siedepunkt 85°C (12 mmHg)
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.449
Menge 10 g
Beilstein 1743558
IUPAC-Name (E)-Non-3-en-2-on
Formelmasse 140.23
Reinheit (%) 96%