Learn More
3-Nitrosalicylsäure, TRC
Artikelnummer. 30011684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011684 5 g 5 Gramm
30006491 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011684 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5209005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-38-1
Summenformel C7 H5 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 183.12
Synonym Salicylic acid, 3-nitro- (7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-Nitrosalicylic acid, NSC 182
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cccc(c1O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrosalicylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
Formelmasse 183.0168
Reinheit (%) >95%