Learn More
3-Nitrosalicylsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30483820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483820 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483820 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5209051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester
CAS 22621-41-6
Summenformel C8H7NO5
Menge 1 g
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)-6-nitrophenol, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-3-nitrobenzoate, Methyl 3-Nitrosalicylate
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)10)9(12)13/h2-4,10H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Methyl-2-hydroxy-3-nitrobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 197.14
Formelmasse 197.0324