Learn More
3-Nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30470295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30470295 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN519900100MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2530-26-9
Summenformel C5 H4 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.1
Synonym Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine
IUPAC-Name 3-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitropyridine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
Formelmasse 124.0273