Learn More
3-Nitropyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 30049163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049163 25 mg 25 Milligramm
30050313 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049163 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0553.110025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Nitropyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitropyridine
CAS 2530-26-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Nitropyridine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C5 H4 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine, Nicotinic Acid Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1
IUPAC-Name 3-Nitropyridin
Molekulargewicht (g/mol) 124.1
Menge 25 mg
Formelmasse 124.0273 g/mol