Learn More
3-Nitrophthalsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Nitrophthalic Anhydride is an intermediate for the synthesis of the benzimidazole PARP inhibitor I, ABT-472. It reacts with aminoquinazolinones to yield phthalimidoquinazolinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Nitrophthalisches Anhydrid ist ein Zwischenprodukt für die Synthese des Benzimidazol PARP-Inhibitors I, ABT-472. Reagiert mit Aminochinazolinonen, um Phthalimidochinazolinone zu erhalten.
Löslichkeit
Kann sich in Wasser zersetzen.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Nitrophthalic anhydride |
| Schmelzpunkt | 161°C to 166°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 179963 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | May decompose in water. |
| IUPAC-Name | 4-Nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dion |
| Formelmasse | 193.11 |
| Reinheit (%) | 97% |