Learn More
3-Nitrophenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Nitrophenylacetic acid, is a useful synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Nitrophenylessigsäure ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Nitrophenylacetic acid |
| Schmelzpunkt | 117°C to 120°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2050088 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 181.15 |
| Reinheit (%) | 99% |