Learn More
3-Nitrophenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10627124
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
1877-73-2
MFCD00007278
WUKHOVCMWXMOOA-UHFFFAOYSA-N
3-nitrophenylacetic acid, 2-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-nitro, m-nitrophenyl acetic acid, m-nitrophenylacetic acid, 3-nitrobenzeneacetic acid, acetic acid, m-nitrophenyl, ccris 2337
15876
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CC(=O)O
1877-73-2
MFCD00007278
WUKHOVCMWXMOOA-UHFFFAOYSA-N
3-nitrophenylacetic acid, 2-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-nitro, m-nitrophenyl acetic acid, m-nitrophenylacetic acid, 3-nitrobenzeneacetic acid, acetic acid, m-nitrophenyl, ccris 2337
15876
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophenylacetic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 116.0°C to 120.0°C
Farbe Cremefarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7NO4
Strukturformel O2NC6H4CH2CO2H
Menge 25 g
Beilstein 09, 455
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrophenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.