Learn More
3-Nitrophenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488746 25 g 25 Gramm
11478746 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16920.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.55 CHF
    148.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 16.90 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3320-87-4 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3320-87-4
Summenformel C7H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.12
MDL-Nummer MFCD00007220
InChI-Schlüssel GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl isocyanate, m-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-nitro, 3-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 3-nitrobenzenisocyanate, m-nitrophenylisocyanate, 3-nitropheny isocyanate, pubchem15729, acmc-1ckin
PubChem CID 76835
IUPAC-Name 1-Isocyanato-3-nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Siedepunkt 130°C to 131°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 164.12
Reinheit (%) 97%