Learn More
3-Nitrophenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478746 5 g 5 Gramm
11488746 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16920.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3320-87-4 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3320-87-4
Summenformel C7H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.12
MDL-Nummer MFCD00007220
InChI-Schlüssel GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl isocyanate, m-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-nitro, 3-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 3-nitrobenzenisocyanate, m-nitrophenylisocyanate, 3-nitropheny isocyanate, pubchem15729, acmc-1ckin
PubChem CID 76835
IUPAC-Name 1-Isocyanato-3-nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Siedepunkt 130°C to 131°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 164.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrophenyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitrophenyl isocyanate