missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Nitrophenylethyl(methyl)carbamat, TRC

Artikelnummer. 30464457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464457 10 g 10 Gramm
30468003 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30464457 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN50347010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1346242-31-6
Summenformel C10 H12 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-nitrophenyl ester, 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
IUPAC-Name (3-Nitrophenyl) N-Ethyl-N-Methylcarbamat
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3
Formelmasse 224.0797
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.