Learn More
(3-Nitrophenyl)essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30475061
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475061 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475061 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5022251G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Nitrophenyl)acetic Acid
CAS 1877-73-2
Summenformel C8 H7 N O4
Menge 1 g
Synonym Benzeneacetic acid','3-nitro-, Acetic acid','(m-nitrophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Nitrobenzeneacetic acid, (m-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(3-Nitrophenyl)acetic acid, 3-Nitrophenylacetic acid, NSC 93911
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO4/c10-8(11)5-6-2-1-3-7(4-6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-(3-Nitrophenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
Formelmasse 181.0375