Learn More
3-Nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30472724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472724 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472724 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49693525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophenol
CAS 554-84-7
Summenformel C6 H5 N O3
Menge 25 g
Synonym Phenol','3-nitro-, Phenol','m-nitro- (8CI), 3-Nitrophenol, 1-Hydroxy-3-nitrobenzene, 3-Hydroxynitrobenzene, NSC 1551, m-Hydroxynitrobenzene, m-Nitrophenol
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
SMILES Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-Nitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
Formelmasse 139.0269