Learn More
3-Nitrobenzylaminhydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490957
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490957 25 g 25 Gramm
11470957 1 g 1 Gramm
11480957 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23349.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26177-43-5 | C7H9ClN2O2 | 188.611 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26177-43-5
Summenformel C7H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.611
MDL-Nummer MFCD00012858
InChI-Schlüssel DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 3-nitrobenzylamine hcl, 3-nitrobenzylammonium hydrochloride, benzenemethanamine, 3-nitro-, monohydrochloride, 1-3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, pubchem7485, chembl13978, m-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrobenzyl amine hydrochloride
PubChem CID 2724030
IUPAC-Name (3-nitrophenyl)methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 188.62
Reinheit (%) 97%