Learn More
3-Nitrobenzylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758086
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
3958-57-4
C7H6BrNO2
216.03
MFCD00007271
LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
3-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-nitro, alpha-bromo-3-nitrotoluene, m-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-m-nitrotoluene, m-nitro-alpha-bromotoluene, 3-nitrobenzylbromide, toluene, alpha-bromo-m-nitro
77568
1-(Bromethyl)-3-Nitrobenzol
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CBr
3958-57-4
C7H6BrNO2
216.03
MFCD00007271
LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
3-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-nitro, alpha-bromo-3-nitrotoluene, m-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-m-nitrotoluene, m-nitro-alpha-bromotoluene, 3-nitrobenzylbromide, toluene, alpha-bromo-m-nitro
77568
1-(Bromethyl)-3-Nitrobenzol
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzyl bromide
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54°C to 58°C
Farbe Gelb bis Braun
Siedepunkt 153°C to 154°C (7.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4CH2Br
Menge 5 g
Beilstein 05, 334
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.