Learn More
3-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492488
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492488 10 g 10 Gramm
11359459 25 g 25 Gramm
11402498 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15821.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 619-24-9 | C7H4N2O2 | 148.121 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-24-9
Summenformel C7H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.121
MDL-Nummer MFCD00007194
InChI-Schlüssel RUSAWEHOGCWOPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-nitro, m-nitrobenzonitrile, 3-cyanonitrobenzene, m-cyanonitrobenzene, benzonitrile, m-nitro, 3-cyano-1-nitrobenzene, 3-nitro-benzonitrile, ccris 2327, 3-nitrobenzenecarbonitrile, 3-nitrobenzonitril
PubChem CID 12079
IUPAC-Name 3-Nitrobenzonitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Siedepunkt 165°C (21 mmHg)
Geruch Almond-like
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 637674
Formelmasse 148.12
Reinheit (%) 98%