Learn More
3-Nitrobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495583 1000 g -
11405593 250 g 250 Gramm
11415593 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495583 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13494.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-92-6 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
3-Nitrobenzoic acid was used to investigated the role of ozone as additional decomposition or finishing reagent in the degradation of o-, m- and p-nitobenzoic acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Nitrobenzoesäure wurde verwendet, um die Rolle von Ozon als zusätzliches Zersetzungs- oder Endreagenz beim Abbau von O-, M- und P-Nitrobenzoesäuren zu untersuchen
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Essigsäure.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-92-6
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00007251
InChI-Schlüssel AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
PubChem CID 8497
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 140°C to 143°C
Dichte 1.494
Menge 1000 g
Beilstein 908644
Merck Index 14,6589
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 99%