Learn More
3-Nitrobenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463248
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463248 5 g 5 Gramm
11473248 25 g 25 Gramm
11483248 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17670.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 121-51-7 | C6H4ClNO4S | 221.611 g/mol
It is employed as a biochemical for proteomics research. It is also used in the preparation of: acyl-2-aminobenzimidazole analogs and 6-chloro-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als biochemische Einheit für die Proteomikforschung eingesetzt. Wird auch bei der Herstellung von: Acyl-2-Aminobenzimidazol-Analoga und 6-Chlor-2-Methyl-3-{1-[(3-Nitrophenyl)sulfonyl]-1H-Pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridin verwendet.
Löslichkeit
Hydrolysiert langsam in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von Oxidationsmitteln, aktiven Metallen und Basen aufbewahren. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-51-7
Summenformel C6H4ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 221.611
MDL-Nummer MFCD00007435
InChI-Schlüssel MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9u
PubChem CID 8476
IUPAC-Name 3-Nitrobenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 746542
Formelmasse 221.62
Reinheit (%) 98%