Learn More
Alfa Aesar™ 3-Nitrobenzensulfonamid, 99 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55831.14
Additional Details : CAS : 121-52-8 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442198
  • 495.19 CHF / 25 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 25-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
121-52-8
202.184
TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N
67138
C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-]
C6H6N2O4S
MFCD00007935
benzenesulfonamide, 3-nitro, m-nitrobenzenesulfonamide, 3-nitrobenzolesulfamide, 3-nitrobenzenesulphonamide, 3-nitrobenzene-1-sulfonamide, m-nitrobenzenesulphonamide, 3-nitro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, m-nitro, 3-nitrobenzene sulfonamide, m-nitrobenzolsulfonamid
3-Nitrobenzolsulfonamid
Spezifikation
3-Nitrobenzenesulfonamide
166°C to 168°C
121-52-8
MFCD00007935
TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N
3-Nitrobenzolsulfonamid
67138
Pulver
Weiß
25g
C6H6N2O4S
benzenesulfonamide, 3-nitro, m-nitrobenzenesulfonamide, 3-nitrobenzolesulfamide, 3-nitrobenzenesulphonamide, 3-nitrobenzene-1-sulfonamide, m-nitrobenzenesulphonamide, 3-nitro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, m-nitro, 3-nitrobenzene sulfonamide, m-nitrobenzolsulfonamid
C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-]
202.184
202.19
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation