Learn More
3-Nitrobenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432857
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432857 10 g 10 Gramm
11442857 50 g 50 Gramm
11452857 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15481.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 645-09-0 | C7H6N2O3 | 166.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-09-0
Summenformel C7H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.136
MDL-Nummer MFCD00007984
InChI-Schlüssel KWAYEPXDGHYGRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrobenzamide, benzamide, 3-nitro, benzamide, m-nitro, 3-nitro-benzamide, 3-nitrophenylcarboxamide, acmc-209nmr, 3-nitrobenzamide, dsstox_cid_5732, dsstox_rid_77897, dsstox_gsid_25732
PubChem CID 12576
IUPAC-Name 3-Nitrobenzamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzamide
Schmelzpunkt 140°C to 143°C
Menge 10 g
Beilstein 777185
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) 98%