Learn More
3-Nitrobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30137233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137233 10 g 10 Gramm
30009522 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49213510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-61-6
Summenformel C7 H5 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
Synonym Benzaldehyde, 3-nitro-, Benzaldehyde, m-nitro- (8CI), 3-Nitrobenzaldehyde, 3-Nitrobenzenecarboxaldehyde, 3-Nitrophenylcarboxaldehyde, 5-Nitrobenzaldehyde, NSC 5504, m-Nitrobenzaldehyde, m-Nitrobenzaldehyde
IUPAC-Name 3-Nitrobenzaldehyd
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(C=O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzaldehyde
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
Formelmasse 151.0269