Learn More
3-Nitrobenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021313
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11480134
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13594.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 99-61-6 | C7H5NO3 | 151.121 g/mol
3-Nitrobenzaldehyde is used in the synthesis of other organic compounds, ranging from pharmaceuticals to plastic additives and intermediate for the processing of perfume and flavoring compounds and in the preparation of certain aniline dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Nitrobenzaldehyd wird bei der Synthese anderer organischer Verbindungen verwendet, von Pharmazeutika über Kunststoffadditive und Zwischenprodukte für die Verarbeitung von Parfüm- und Aromastoffen bis hin zur Herstellung bestimmter Anilinfarbstoffe.
Löslichkeit
Schwach löslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-61-6
Summenformel C7H5NO3
MDL-Nummer MFCD00007249
InChI-Schlüssel ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 7449
IUPAC-Name 3-Nitrobenzaldehyd
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Siedepunkt 164°C (23 mmHg)
Menge 250 g
Beilstein 386795
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6587
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Molekulargewicht (g/mol) 151.121
Formelmasse 151.12
Reinheit (%) 99%