Learn More
3-Nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30472568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472568 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472568 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4917651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-09-2
Summenformel C6 H6 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Synonym Benzenamine, 3-nitro-, Aniline, m-nitro- (8CI), 3-Nitrobenzenamine, 1-Amino-3-nitrobenzene, 3-Aminonitrobenzene, 3-Nitroaniline, 3-Nitrophenylamine, Amarthol Fast Orange R Base, Azobase MNA, C.I. 37030, C.I. Azoic Diazo Component 7, Daito Orange Base R, Devol Orange R, Diazo Fast Orange R, Fast Orange Base R, Fast Orange M Base, Fast Orange MM Base, Fast Orange R Base, Fast Orange R Salt, Hiltonil Fast Orange R Base, MNA, NSC 9574, Naphtoelan Orange R Base, Nitranilin, Orange Base Irga I, m-Aminonitrobenze, m-Aminonitrobenzene, m-Nitroaminobenzene, m-Nitroaniline, m-Nitrophenylamine, meta-Nitroaniline
IUPAC-Name 3-Nitroanilin
SMILES Nc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitroaniline
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Formelmasse 138.0429