Learn More
3-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473344 2500 g 2500 Gramm
11453344 100 g 100 Gramm
11463344 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473344 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10629.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 99-09-2 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
3-Nitroaniline is commonly used as a raw material for dyes. It is also used as a chemical intermediate for azo coupling component 17 and the dyes disperse yellow 5 and acid blue 29. The chemical is changed to other substances (dyestuffs and m-nitrophenol) during the dyeing process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Nitroanilin wird häufig als Rohstoff für Farbstoffe verwendet. Wird auch als chemisches Zwischenprodukt für die Azo-Kopplungskomponente 17 verwendet und die Farbstoffe dispergieren Gelb-5 und Säureblau-29. Die Chemikalie wird während des Färbeprozesses auf andere Substanzen (Farbstoffe und m-Nitrophenol) umgestellt.
Löslichkeit
Wasserlöslich 0.1 g/100 ml (20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Säuren, sauren Chloriden, Säureanhydriden, Chloroformiaten und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-09-2
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD00007782
InChI-Schlüssel XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitroaniline, benzenamine, 3-nitro, 3-nitrophenylamine, nitranilin, 3-aminonitrobenzene, fast orange base r, azobase mna, devol orange r, m-nitrophenylamine, 3-nitrobenzenamine
PubChem CID 7423
IUPAC-Name 3-Nitroanilin
SMILES NC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitroaniline
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Dichte 0.901
Siedepunkt 306°C
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1661
Beilstein 636962
Merck Index 14,6582
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water 0.1g/100 ml (20°C).
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 98%