Learn More
3-Nitro-o-xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441407
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441407 500 g 500 Gramm
11431407 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24917.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 83-41-0 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-41-0
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00007162
InChI-Schlüssel FVHAWXWFPBPFOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-o-xylene, 2,3-dimethylnitrobenzene, nitroxylene, o-xylene, 3-nitro, benzene, 1,2-dimethyl-3-nitro, xylene, ar-nitro, benzene, dimethylnitro, unii-49gnx4cy5w, ccris 3117, 49gnx4cy5w
PubChem CID 6739
IUPAC-Name 1,2-Dimethyl-3-Nitrobenzol
SMILES CC1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-o-xylene
Schmelzpunkt 13°C to 15°C
Dichte 1.129
Menge 500 g
Brechungsindex 1.544
UN-Nummer UN1665
Beilstein 2045105
Siedepunkt 244°C to 246°C
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 99%